Learn More
Alambre de tántalo, 0,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324658 2 m 2 metros
11334658 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043013.G2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum wire
Nombre de nota 0.7mm (0.03 in.) dia.
Cantidad 2 m
Olor Odorless
Peso ≈6.4g/m
Formulario Alambre, ≈6,4g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%