Learn More
Alambre de tántalo, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355798 25 m 25 metros
11345798 1 m 1 metro
11335798 5 m 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010349.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.10€
    536.65€ / 25 metros
    Ahorro 131.45€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 3,26 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Gray to silver wire
Densidad 16.69g/cm3
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈3,26 g/m templado: suave