Learn More
Alambre de tántalo, 0,25 mm de diámetro, recocido, +99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325798 10 m 10 metros
11315798 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010348.G6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    99.65€ / 10 metros
    Ahorro 11.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum wire
Cantidad 10 m
Envase Tubo
Porcentaje de pureza ≥99.9%