Learn More
Alambre de tántalo, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348608 1 m 1 metro
11368608 5 m 5 metros
11358608 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040674.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 0,033g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Gray to silver wire
Densidad 16.69g/cm3
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm)
Formulario Alambre, ≈0,033g/m, templado: suave