Learn More
2,4-Pentanodionato de tetraetóxido de tántalo(V), 99,99 %, (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate is used in pharmaceutical, biochemical and chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate |
| Punto de fusión | 45°C |
| Densidad | 1.5 g/mL |
| Punto de ebullición | 95°C (0.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >65°C (149°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Cantidad | 10 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Nombre IUPAC | etanol; (E)-4-hidroxipente-3-en-2-ona; tántalo |
| Mostrar más |