Learn More
2,4-Pentanodionato de tetraetóxido de tántalo(V), 99,99 %, (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304587 2 g 2 g
11324587 10 g 10 g
11314587 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039630.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20219-33-4 | C13H27O6Ta | 460.30 g/mol
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate is used in pharmaceutical, biochemical and chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20219-33-4
Fórmula molecular C13H27O6Ta
Peso molecular (g/mol) 460.30
Número MDL MFCD00145349
Clave InChI LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
Sinónimo tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
PubChem CID 122130355
SMILES [Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 45°C
Densidad 1.5 g/mL
Punto de ebullición 95°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >65°C (149°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC etanol; (E)-4-hidroxipente-3-en-2-ona; tántalo
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.3
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física Sólido