Learn More
Isopropóxido de tántalo(V), 99,9 % (base metálica), 10 % p/v en isopropanol/hexano, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11349227 25 mL 25 ml
11339227 100 mL 100 ml
11490241 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11349227 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040038.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16761-83-4 | C15H40O5Ta | 481.428 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16761-83-4
Fórmula molecular C15H40O5Ta
Peso molecular (g/mol) 481.428
Número MDL MFCD00145347
Clave InChI KWUQLGUXYUKOKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propan-2-olate,tantalum 5+
PubChem CID 131874823
Nombre IUPAC propan-2-ol; tántalo
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ta]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) isopropoxide
Olor Petrol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ta[OCH(CH3)2]5
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.39
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % p/v en isopropanol/hexano
Forma física Líquida