Learn More
Etóxido de tantalio(V), 99,999 % (base de metales), Nb <100ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396958 10 g 10 g
11376958 1 g 1 g
11386958 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014643.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6074-84-6
Fórmula molecular C10H25O5Ta
Peso molecular (g/mol) 406.25
Número MDL MFCD00049785
Clave InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
Nombre IUPAC etanolato;tantalio(5 +)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) ethoxide
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.566 g/mL
Punto de ebullición 145°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 30°C (87°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ta(OCH2CH3)5
Índice de refracción 1.488
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 3678999
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.25
Porcentaje de pureza 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nb <100 ppm
Forma física Líquido