Learn More
Cloruro de tántalo(V), Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397047 5 g 5 g
11317057 25 g 25 g
11307057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010880.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Tantalum(V) chloride is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 242°C
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) Chloride
Punto de fusión 216°C
Nombre de nota Ampouled under argon
Forma física Cristalino resublimado, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%, metal basis
Información de solubilidad Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.21
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.68
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tantalum chloride