Learn More
Cloruro de tántalo(V), anhidro, puratrónico™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 242°C |
| Nombre del producto químico o material | Tantalum (V) chloride |
| Punto de fusión | 216°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,9054 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..