Learn More
Cloruro de tántalo(V), anhidro, puratrónico™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300348 25 g 25 g
11310348 5 g 5 g
11320348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043731.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo Tantalum pentachloride
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 242°C
Nombre del producto químico o material Tantalum (V) chloride
Punto de fusión 216°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,9054
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.21
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.68 g/mL