Learn More
Cloruro de tántalo(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10721481 5 g Frasco de vidrio 5 g
10493775 25 g Frasco de vidrio 25 g
10733265 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10721481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 242.0°C
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) chloride
Punto de fusión 221.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal TaCl5
Número UN 3260
Fieser 16,312; 17,321
Índice Merck 15, 9186
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.