Learn More
Cloruro de tántalo(V), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357757
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11357757 5 g 5 g
11367757 25 g 25 g
11347757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11357757 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 014164.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metalTantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En la cloración de sustancias orgánicas, como intermediario, y en la producción de metal puro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo Tantalum pentachloride
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifikationer
Punto de ebullición 242°C
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) chloride
Punto de fusión 216°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,9054
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.21
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tantalum(V) chloride
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Skyddsangivelse
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tantalum chloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.