Learn More
Bromuro de tántalo(V), 99,9 % (base metálica)
Código de producto. 11341579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341579 2 g 2 g
11357657 10 g 10 g
11367657 50 g 50 g
11331579 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11341579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014041.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580,468 g/mol
El grupo de bromuro de tantalio se utiliza para la preparación de derivados de átomos pesados para la determinación de la estructura de macromoléculas biológicas mediante análisis de rayos X.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13451-11-1
Fórmula molecular Br5Ta
Peso molecular (g/mol) 580.468
Número MDL MFCD00049563
Clave InChI GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
Nombre IUPAC pentabromotantalo
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 348.8°C
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) bromide
Punto de fusión 265°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.49
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture Sensitive
Densidad 4.67g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación