Learn More
Sedimento de tántalo, 1 mm de diámetro x 2 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404915 1000 Pc. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15404915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044367.KO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum pellet
Nombre de nota 1mm (0.04 in.) dia. x 2mm (0.08in)
CAS 7440-25-7
Cantidad 1000 Pc.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ta
Número MDL MFCD00011252
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ta]
Nombre IUPAC tántalo
Peso molecular (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Porcentaje de pureza 99.9%