Learn More
Gasa de tántalo, malla 30 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tantalum gauze |
| Nombre de nota | 30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
| Cantidad | 250 x 250 mm |
| Tamaño de malla | 30 Mesh |
| Formulario | Tela de alambre |