Learn More
Gasa de tántalo, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,08 mm de diámetro, alambre, tejido cruzado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487285 75 x 75 mm cada uno
15497285 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046695.FL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-25-7 | Molecular Formula: Ta | Molecular Weight: 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum gauze
Nombre de nota 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre