Learn More
Lámina de tántalo, 0,025 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495935 150 x 2000 mm cada uno
11395769 100 x 150 mm cada uno
11395798 150 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010351.IX
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Forma: Aprox. 6,3 g/100x150 mm; templado: enrollado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tantalum foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick, hard
Densidad ≈6.3g/100x150mm
Cantidad 150 x 2000 mm
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%