Learn More
Lámina de tántalo, 0,025 mm de grosor, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376527 25 x 25 mm 25 mm
11366527 25 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000335.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.26g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.997%