Learn More
Tanshinona IIA, TRC
Código de producto. 30410176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410176 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30410176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT007000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Fórmula molecular C19 H18 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
SMILES Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
Nombre IUPAC 1,6,6-trimetil-8,9-dihidro-7H-nafto[1,2-g][1]benzofuran-10,11-diona
Peso molecular (g/mol) 294.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1256