Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Código de producto. 16493836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493836 25 mg 25 miligramos
16444767 50 mg 50 miligramos
16428878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0135
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Dan Shen ketone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Peso molecular (g/mol) 294.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.34
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation