Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Descripción
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tanshinone IIA |
| CAS | 568-72-9 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H18O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dan Shen ketone |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 294.34 |
| Mostrar más |