Learn More
Tanomastat, TRC
Código de producto. 30417249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417249 10 mg 10 miligramos
30415729 50 mg -
30413425 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00690010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179545-77-8
Fórmula molecular C23 H19 Cl O3 S
Peso molecular (g/mol) 410.91
Nombre IUPAC (2S)-4-[4-(4-clorofenil)fenil]-4-oxo-2-(fenilsulfanimetil)ácido butanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](CSc1ccccc1)CC(=O)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tanomastat
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClO3S/c24-20-12-10-17(11-13-20)16-6-8-18(9-7-16)22(25)14-19(23(26)27)15-28-21-4-2-1-3-5-21/h1-13,19H,14-15H2,(H,26,27)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0743