Learn More
Ácido tánico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418886 250g 250 g
11408886 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17022.30
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la inmovilización de enzimas y la absorción de proteínas. El ácido tánico tiene aplicaciones antibacterianas, antienzimáticas y astringentes. Se utiliza en el proceso de tinción de fibras de celulosa como el algodón. Utilizado en alimentos y medicamentos.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol caliente, alcohol y acetona.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, bien ventilado y fresco. Incompatible con sales metálicas, agentes oxidantes fuertes, hierro, bases fuertes y metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401-55-4
Fórmula molecular C76H52O46
Peso molecular (g/mol) 1701.206
Número MDL MFCD00066397
Clave InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinónimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic acid
pH 3,5
Punto de fusión ∼218 °C (descomposición)
Cantidad 250g
Olor Inodoro
Sensibilidad Sensible al aire y la luz
Beilstein 8186396
Índice Merck 14,9052
Información de solubilidad Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1701.23