Learn More
Ácido tánico, ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11481781 250 g
1 options
Código de producto. 11481781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219027583
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic acid
CAS 1401-55-4
Color De amarillo a marrón
Cantidad 250 g
Forma física Polvo
Fórmula molecular C76H52O46
Sinónimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
Clave InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Peso molecular (g/mol) 1701.206
PubChem CID 134129492