Learn More
Ácido tánico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10174070 500g Frasco de plástico 500 g
10702441 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10484745 5kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10702631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202420050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401-55-4
Fórmula molecular C76H52O46
Peso molecular (g/mol) 1701.206
Número MDL MFCD00066397
Clave InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinónimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic acid
Punto de fusión de 218,0 °C
Color Blanco a amarillo
Densidad 198g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación de 198 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 12,0% máx.
Envase Frasco de vidrio
Forma física Gránulos
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice Merck 15, 9184
Información de solubilidad Solubilidad en agua:250 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en glicerol, etanol y acetona; prácticamente insoluble en benceno, CHCl3, éter dietílico, éter de petróleo, Cs2, ccl4, hexano;, ligeramente soluble en etanol anhidro.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1701.23
Porcentaje de pureza 95%