Learn More
Ácido tánico
Código de producto. 11491781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11491781 500 g
11401791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219027590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 637-01-4
Fórmula molecular C10H18Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 237.168
Clave InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
Nombre IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametilbenceno-1,4-diamina;diclorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic Acid
Color Amarillo
Cantidad 500 g
Forma física Polvo