Learn More
3M™ Kit de respuesta a derrames de camiones cisterna
Código de producto. 17159350
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
30 L
Tamaño de la unidad:
2 sets
5 sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17159350 15 l 5 sets
17149350 30 L 2 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17159350 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100090376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00€
    384.04€ / 5 sets
    Ahorro 2455.96€
    86% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La forma moderna y eficaz de controlar y limpiar los derrames, en particular los derivados de la entrega de combustible líquido
  • Diseñado para absorber y contener pequeños derrames y fugas
  • El tamaño compacto es conveniente para camiones, departamentos de transporte y áreas de transferencia de aceite
  • El kit se guarda fácilmente en espacios reducidos, como det
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 l
Tipo Kit de derrames de absorbentes
Para utilizar con (aplicación) Absorción/retención de pequeños derrames y fugas
Modelo TSK-15
Cantidad de embalaje 5 paquete
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 490 x 430 x 160 mm
Longitud (métrico) 490 mm
Anchura (métrico) 430 mm
Altura (métrico) 160 mm