Learn More
Beschreibung
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Elimine los costes asociados con la limpieza y la validación de los depósitos
- Reduzca los costes de mano de obra y aumente el tiempo de respuesta
- Elimine los riesgos asociados con la contaminación cruzada
- Ayude a prolongar la vida útil de los tanques reutilizables, lo que tiene como resultado una reducción de los gastos de capital
- Sometidos a radiación gamma, envasados individualmente
- Opciones con refuerzo y sin refuerzo
- Disponibles en muchos tamaños
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Revestimiento del depósito sin refuerzo |
| Capacidad (métrico) | 560 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?