Learn More
Corning™ Revestimientos de depósitos
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Elimine los costes asociados con la limpieza y la validación de los depósitos
- Reduzca los costes de mano de obra y aumente el tiempo de respuesta
- Elimine los riesgos asociados con la contaminación cruzada
- Ayude a prolongar la vida útil de los tanques reutilizables, lo que tiene como resultado una reducción de los gastos de capital
- Sometidos a radiación gamma, envasados individualmente
- Opciones con refuerzo y sin refuerzo
- Disponibles en muchos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Revestimiento del depósito sin refuerzo |
| Capacidad (métrico) | 560 L |