Learn More
Corning™ Revestimientos de depósitos
Código de producto. 31932517 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
130 L
200 l
Diámetro (métrico):
45,72 cm
55,88 cm
57,15 cm
Tipo de producto:
Revestimiento del depósito con refuerzo
Revestimiento del depósito sin refuerzo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
31932517 200 l 57,15 cm Revestimiento del depósito sin refuerzo paquete de 20
31932498 130 L 45,72 cm Revestimiento del depósito sin refuerzo paquete de 20
17203594 200 l 57,15 cm Revestimiento del depósito sin refuerzo cada uno
17213594 200 l 55,88 cm Revestimiento del depósito con refuerzo cada uno
31932515 200 l 55,88 cm Revestimiento del depósito con refuerzo paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31932517 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9130030
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Diseñados para adaptarse a depósitos cilíndricos estandarizados fabricados por Nalge™/Nunc™ y otras marcas
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Elimine los costes asociados con la limpieza y la validación de los depósitos
  • Reduzca los costes de mano de obra y aumente el tiempo de respuesta
  • Elimine los riesgos asociados con la contaminación cruzada
  • Ayude a prolongar la vida útil de los tanques reutilizables, lo que tiene como resultado una reducción de los gastos de capital
  • Sometidos a radiación gamma, envasados individualmente
  • Opciones con refuerzo y sin refuerzo
  • Disponibles en muchos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 l
Material LDPE
Capacidad (imperial) 0,0528 gal
Fondo (imperial) 36 in
Fondo (métrico) 91,44 cm
Diámetro (imperial) 22,5 in
Diámetro (métrico) 57,15 cm
Forma Cilíndrico
Tamaño 57,2 cm x 91,4 cm (22,5 x 36 pulg)
Tipo de producto Revestimiento del depósito sin refuerzo