Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo Tango™ GPR119-bla U2OS DA
Descripción
Las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA contienen el receptor 119 acoplado a proteínas G (GPR119) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea celular parental expresa de manera estable una proteína de fusión de proteasa de la arrestina beta⁄TEV y el gen indicador de betalactamasa (bla) controlado por un elemento de respuesta de la UAS.
Las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA se han validado funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto. A las células de división detenida se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares.
Las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA se han validado funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto. A las células de división detenida se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_178471.1 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Kit de ensayo K1770 Tango™ GPR119-bla U2OS DA Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ GPR119-bla U2OS DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo Tango™ GPR119-bla U2OS DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Las células Tango™ GPR119-bla U2OS DA se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Descripción | Kit de ensayo Tango™ GPR119-bla U2OS DA, 1 kit, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR |
| Símbolo de gen | GPR119 |
| Incluye | El kit de ensayo Tango™ GPR119-bla U2OS DA contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ GPR119-bla U2OS DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo Tango™ GPR119-bla U2OS DA, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis |
| Mostrar más |