Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GPR1-bla U2OS Cells
Descripción
Las células Tango™ GPR1-bla U2OS contienen el receptor 1 acoplado a la proteína G (GPR1) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea celular parental expresa de manera estable una proteína de fusión de la proteasa arrestina beta⁄TEV y el gen indicador de betalactamasa bajo el control de un elemento de respuesta UAS. Las células Tango™ GPR1-bla U2OS se han validado funcionalmente para el factor Z’ y las concentraciones EC50 de quemerina (Figura 1). Además, las células Tango™ GPR1-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_005279.3 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Células K1839 Tango™ GPR1-UAS-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ GPR1-UAS-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo Tango™ GPR1-UAS-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células Tango™ GPR1-UAS-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | GPR1 |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Incluye | Células GPR1-UAS-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GPR1-UAS-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Mostrar más |