Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ AGTRL1-bla U2OS Cells
Descripción
Las células Tango™ AGTRL1-bla U2OS contienen el receptor 1 similar al receptor de la angiotensina (AGTRL1) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea celular parental expresa de manera estable una proteína de fusión de proteasa de la arrestina beta⁄TEV y el gen indicador de betalactamasa (bla) controlado por un elemento de respuesta de la UAS.
Las células Tango™ AGTRL1-bla U2OS se han validado funcionalmente para el factor Z' y concentraciones EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™AGTRL1-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Las células Tango™ AGTRL1-bla U2OS se han validado funcionalmente para el factor Z' y concentraciones EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™AGTRL1-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_005161 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Células K1754 Tango™ AGTRL1-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ AGTRL1-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ AGTRL1-bla U2OS • Certificado de análisis Las células Tango™ AGTRL1-bla U2OS se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | AGTRL1 |
| Incluye | Células AGTRL1-bla U2OS, protocolo de ensayo AGTRL1-bla U2OS, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Mostrar más |