Learn More
Tangeretina, TRC
Código de producto. 30135723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135723 50 mg 50 miligramos
30009251 5 mg 5 miligramos
30012774 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00655550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-53-8
Fórmula molecular C20 H20 O7
Peso molecular (g/mol) 372.37
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Flavone, 4',5,6,7,8-pentamethoxy- (7CI,8CI), Tangeretin (6CI), 4',5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8,4'-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin, Tangeritin
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrametoxi-2-(4-metoxifenil)cromeno-4-una
SMILES COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tangeretin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O7/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)14-10-13(21)15-16(23-2)18(24-3)20(26-5)19(25-4)17(15)27-14/h6-10H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1209