Learn More
Tangeretin, MedChemExpress
Código de producto. 16458996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16458996 100 mg 100 miligramos
16424767 50 mg 50 miligramos
16408878 10 mg 10 miligramos
16401318 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16458996
Marca: Medchem Express HYN0133
MedChemExpress Tangeretin (Tangeritin), a flavonoid from citrus fruit peels, has been proven to play an important role in anti-inflammatory responses and neuroprotective effects in several disease models, and is a Notch-1 inhibitor.
Tangeretin (Tangeritin), a flavonoid from citrus fruit peels, has been proven to play an important role in anti-inflammatory responses and neuroprotective effects in several disease models, and is a Notch-1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tangeretin
CAS 481-53-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tangeritin NSC53909 NSC618905
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C13
Peso molecular (g/mol) 372.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation