Learn More
Tanespimycin, MedChemExpress
Descripción
Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tanespimycin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 75747-14-7 |
| Color | Pale Purple |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H43N3O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | 17-AAG NSC 330507 CP 127374 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |