Learn More
Tandutinib, TRC
Código de producto. 30138320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138320 25 mg 25 miligramos
30136188 100 mg 100 miligramos
30011681 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00655025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387867-13-2
Fórmula molecular C31 H42 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 562.7
Nombre IUPAC 4-[6-metaxi-7-(3-piperidina-1-ilpropoxi)quinazolina-4-il]-N-(4-propan-2-iloxifenil)piperazina-1-carboxamida
SMILES COc1cc2c(ncnc2cc1OCCCN3CCCCC3)N4CCN(CC4)C(=O)Nc5ccc(OC(C)C)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tandutinib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H42N6O4/c1-23(2)41-25-10-8-24(9-11-25)34-31(38)37-17-15-36(16-18-37)30-26-20-28(39-3)29(21-27(26)32-22-33-30)40-19-7-14-35-12-5-4-6-13-35/h8-11,20-23H,4-7,12-19H2,1-3H3,(H,34,38)
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.3268