Learn More
Tandutinib, MedChemExpress
Descripción
Tandutinib (MLN518) is a potent and selective inhibitor of the FLT3 with an IC50 of 0.22 μM, and also inhibits c-Kit and PDGFR with IC50s of 0.17 μM and 0.20 μM, respectively. Tandutinib can be used for acute myelogenous leukemia (AML). Tandutinib has the ability to cross the blood-brain barrier.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tandutinib |
| CAS | 387867-13-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H42N6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MLN518 CT53518 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=C(C(C=C3OCCCN4CCCCC4)=NC=N2)C=C3OC)CC1)NC5=CC=C(OC(C)C)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 562.7 |
| Mostrar más |