Learn More
Tandospirona, TRC
Código de producto. 30415131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415131 5 mg 5 miligramos
30420943 25 mg 25 miligramos
30417334 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0064305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87760-53-0
Fórmula molecular C21 H29 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 383.49
SMILES O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1CCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tandospirone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N5O2/c27-19-17-15-4-5-16(14-15)18(17)20(28)26(19)9-2-1-8-24-10-12-25(13-11-24)21-22-6-3-7-23-21/h3,6-7,15-18H,1-2,4-5,8-14H2/t15-,16+,17+,18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2321