Learn More
Tandospirone, MedChemExpress
Descripción
Tandospirone (SM-3997) is a potent and selective 5-HT1A receptor partial agonist, with a Ki of 27 nM. Tandospirone has anxiolytic and antidepressant activities. Tandospirone can be used for the research of the central nervous system disorders and the underlying mechanisms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tandospirone |
| CAS | 87760-53-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H29N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SM-3997 |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (43.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2([H])[C@]([C@H]3CC[C@@H]2C3)([H])C(N1CCCCN(CC4)CCN4C5=NC=CC=N5)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 383.49 |
| Mostrar más |