Learn More
Tocris Bioscience™ Tandospirone hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015242 10 mg 10 miligramos
18014052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015242 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2854/10
Selective 5-HT1A partial agonist
5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over 5-HT2, 5-HT1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300 - 41000 nM). Inactive at 5-HT uptake sites, 5-HT1B, β-adrenergic, muscarinic and benzodiazepine receptors. Displays anxiolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99095-10-0
Fórmula molecular C21H30ClN5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tandospirone hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.95
Pureza >98%
Peso molecular 419.95