Learn More
Tandospirone citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16443786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443786 25 mg 25 miligramos
16440768 5 mg 5 miligramos
16418338 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0061
MedChemExpress Tandospirone citrate is a potent and selective 5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over SR-2, SR-1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300-41000 nM).
Tandospirone citrate is a potent and selective 5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over SR-2, SR-1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300-41000 nM).
Specifications
Nombre del producto químico o material Tandospirone citrate
CAS 112457-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H37N5O9
Cantidad 25 mg
Sinónimo SM-3997 citrate
Información de solubilidad H2O : 10.4 mg/mL (18.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCCN2CCN(C3=NC=CC=N3)CC2)C([C@@]4([H])[C@](C5)([H])CC[C@]5([H])[C@@]14[H])=O.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 575.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.61
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation