Learn More
Ácido sulfónico de tamsulosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamsulosin Sulfonic Acid |
| CAS | 890708-67-5 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O6 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO6S/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-21-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(22,23)24/h5-10,14-15,21H,4,11-13H2,1-3H3,(H,22,23,24)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(2R)-2-[2-(2-etoxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxi-bencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 409.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.156 |