Learn More
Tamsulosina sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamsulosin Sulfonamide |
| CAS | 855298-56-5 |
| Fórmula molecular | C12 H17 Cl N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (R)-2-Chloro-N-(1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17ClN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CCl)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-[(2R)-1-(4-metoxi-3-sulfamoilfenil)propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.792 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.06 |