Learn More
Clorhidrato de tamsulosina, Mikromol™
Código de producto. 17983146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983146 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17983146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tamsulosina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamsulosin Hydrochloride
CAS 106463-17-6
Nombres de analitos o componentes Tamsulosin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal, GI 138525A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-etoxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 444.97
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 444,1486 g/mol