Learn More
Tamsulosin hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
123.00€ - 464.00€
| CAS | 106463-17-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C20H29ClN2O5S |
| Peso molecular (g/mol) | 444.971 |
| Número MDL | MFCD00922997 |
| Clave InChI | ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N |
| Sinónimo | tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic |
| PubChem CID | 5362376 |
| ChEBI | CHEBI:9399 |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| SMILES | CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15464469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MA |
10mg |
123.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MB |
25mg |
187.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15484469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MC |
100mg |
464.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 106463-17-6 | |
| 444.971 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5362376 | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| C20H29ClN2O5S | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CHEBI:9399 | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
Especificaciones
| Tamsulosin hydrochloride | |
| C20H29ClN2O5S | |
| 14,9049 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride | |
| 5362376 | |
| 444.97 |
| 106463-17-6 | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl | |
| 444.971 | |
| CHEBI:9399 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DB2430000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures