Learn More
Tamsulosin hydrochloride, 98+%
Código de producto. 15484469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484469 100 mg 100 miligramos
15464469 10 mg 10 miligramos
15474469 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61999.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
An alpha-1 adrenoceptor antagonist | CAS: 106463-17-6 | C20H29ClN2O5S | 444.971 g/mol
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106463-17-6
Fórmula molecular C20H29ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 444.971
Número MDL MFCD00922997
Clave InChI ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Sinónimo tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
PubChem CID 5362376
ChEBI CHEBI:9399
Nombre IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
SMILES CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tamsulosin hydrochloride
Punto de fusión 228°C to 230°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,9049
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.97
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder