Learn More
R&D Systems™ Tamsulosin hydrochloride
Descripción
Tamsulosin hydrochloride is a selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.97, 9.64 and 8.86 for α1A, α1B and α1D subtypes respectively). Decreases resting maximal urethral pressure with negligible effect on mean arterial blood pressure in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamsulosin hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.97 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 444.971 |