Learn More
Tamsulosina EP Impureza H (como hidrocloruro de racemato), Mikromol™
Código de producto. 30460222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460222 4 x 25 mg -
30049635 25 mg 25 miligramos
17993806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460222 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tamsulosina EP Impureza H (como hidrocloruro de racemato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
CAS 2724727-12-0
Nombres de analitos o componentes (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP), Tamsulosin Imp. H (EP), (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity H as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Impurity H as Racemate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)cc2
Nombre IUPAC N-[2-(2-etoxifenoxi)etil]-1-(4-metoxifenil)propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 365.89
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1758 g/mol